Merck
725145
Sigma-Aldrich
磷酸钴锂
greener alternative
powder, ≥99% (trace metals analysis)
别名:
LCP, 磷酸钴锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiCoPO4
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
battery grade
化驗
≥99% (trace metals analysis)
形狀
powder
分子量
Mw 160.85 g/mol
成份
LiCoPO4
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
3.65 g/cm3 (lit.)
應用
battery manufacturing
環保替代類別
SMILES 字串
[Li+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Co.Li.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI 密鑰
SBWRUMICILYTAT-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
磷酸钴锂 (LCP) 是一类电极材料,可用于制造锂离子电池。锂离子电池由具有充放电循环的阳极、阴极和电解液组成。这些材料能形成更环保的可持续性电能储存电池。
應用
LCP属于斜方反铁磁性材料类,主要用于高电压正极。 它可以通过水热法合成,并用于制造锂离子电池。
特點和優勢
高能量密度锂离子可充电电池的阴极材料;亚微米粒度可增大电极的表面积。所列组分可用于制备高性能和耐久性的电池电极。
Li 电池,电极设计与制造的原料
法律資訊
Engi-Mat 公司产品。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Amine, K.; Yasuda, H.; Yamachi, M.
Electrochemical and Solid-State Letters, 3, 178-178 (2000)
Kornev, I.; Rivera, J. -P.; Gentil, S.; Jansen, A. G. M.;
Physica B: Condensed Matter, 271, 304-304 (1999)
Kubel, F.
Zeitschrift fur Kristallographie, 209, 755-755 (1994)
Hydrothermal synthesis of LiCoPO4 cathode materials for rechargeable lithium ion batteries
Huang X, et al.
Materials Letters, 59(5), 578-582 (2005)
Changes in electronic structure between cobalt and oxide ions of lithium cobalt phosphate as 4.8-V positive electrode material
Nakayama M, et al.
Chemistry of Materials, 16(18), 3399-3401 (2004)
商品
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
锂离子电池应用中的储能纳米材料
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
查看所有结果