Merck
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoxazole
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H2BrNO
CAS号:
分子量:
147.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
38-43 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
InChI 密鑰
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F
閃點(°C)
60 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)