Merck
723908
Sigma-Aldrich
D-Fructose-d12
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D12O6
分子量:
192.23
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
119-122 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+12
SMILES 字串
[2H][C@]1(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@](C([2H])([2H])O[2H])(O[2H])OC([2H])([2H])[C@]1(O[2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5+,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D,7D,8D,9D,10D,11D
InChI 密鑰
LKDRXBCSQODPBY-VVGOKITGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)