Merck
723541
Sigma-Aldrich
(4-乙烯基苯基)三氟硼酸钾
96%
别名:
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BF3K
分子量:
210.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
269-274 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
InChI key
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)