Merck
722782
Sigma-Aldrich
反,反-9,12-十八碳二烯酸-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
反亚油酸-14,15,16,17,18-13C5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C13H32O2
分子量:
285.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)