化驗
97%
形狀
solid
mp
136-140 °C
SMILES 字串
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3