Merck
721522
Sigma-Aldrich
2-噻唑甲胺
97%
别名:
2-氨基甲基噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2S
CAS号:
分子量:
114.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.569
密度
1.204 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
NCc1nccs1
InChI
1S/C4H6N2S/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3,5H2
InChI 密鑰
JOZSYOPADROCMP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup