Merck
718408
Sigma-Aldrich
三甲基硅氰-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
氰化三甲基硅烷-13C15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3Si13C15N
CAS号:
分子量:
101.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
InChI 密鑰
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
33.8 °F - closed cup
閃點(°C)
1 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)