About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10N2O
CAS号:
分子量:
198.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.5% (HPLC)
97%
表单
solid
反应适用性
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
SMILES字符串
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
InChI key
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)