Key Documents
709395
Sigma-Aldrich
泛素-13C,15N,D 人
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.12
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥90% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)