Merck
708798
Sigma-Aldrich
5,7-二溴吲哚
97%
别名:
5,7-二溴-1H-吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5Br2N
CAS号:
分子量:
274.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
67-72 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5Br2N/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI key
JBAQNCIQGHTHGK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)