Merck
708062
Sigma-Aldrich
二十酸-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
别名:
正构廿烷酸-20,20,20-d3, 正构廿酸-20,20,20-d3, 花生酸-20,20,20-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CH2)18COOH
分子量:
315.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % D
方案
98% (CP)
表单
powder
mp
74-76 °C
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
InChI key
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)