Merck
707767
Sigma-Aldrich
尿苷-15N2 5′-三磷酸 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
别名:
UTP-15N2 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1315N2Na2O15P3
分子量:
530.09
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 15N
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他說明
分子量和经验式均基于游离酸。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)