Merck
707201
Sigma-Aldrich
丙醛-2,2,3,3,3-D5
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
正丙醛-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2CHO
分子量:
63.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
46-50 °C
密度
0.873 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI 密鑰
NBBJYMSMWIIQGU-ZBJDZAJPSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)