Merck
706566
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-5-碘嘧啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HCl2IN2
CAS号:
分子量:
274.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
mp
65-69 °C
官能基
chloro
iodo
SMILES 字串
Clc1ncc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl2IN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
InChI 密鑰
RGJNPJRAXMSHKN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)