Merck
706078
Sigma-Aldrich
3-甲基-1H-吡唑-4-硼酸频哪醇酯
95%
别名:
3-甲基-4-(4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧杂戊硼烷-2-基)-1H-吡唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17BN2O2
分子量:
208.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
powder
mp
129-134 °C
SMILES字符串
Cc1n[nH]cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-7-8(6-12-13-7)11-14-9(2,3)10(4,5)15-11/h6H,1-5H3,(H,12,13)
InChI key
MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)