Merck
705705
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-13C,d3-雌酚酮
≥98 atom %, 98% (CP)
别名:
2,3-二羟基雌甾-1,3,5(10)-三烯-17-酮-2-甲醚-13C,d3, 2-羟雌甾酮 2-甲醚-13C,d3, 3-羟基-2-甲氧基-13C,d3-1,3,5(10)-雌甾三烯-17-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC18D3H21O3
分子量:
304.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
 13C
 D
≥98 atom %
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1CC[C@@]([C@]1(C)CC2)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])C4=C(CC3)C=C(O)C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C4
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i2+1D3
InChI 密鑰
WHEUWNKSCXYKBU-KXBYASRSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)