化驗
95% (NMR)
形狀
powder
mp
>300 °C
λmax
534, 395, 312 nm (lit.)
SMILES 字串
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C(O)=O
InChI
1S/2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
InChI 密鑰
VMISXESAJBVFNH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
法律資訊
Greatcell Solar 是 Greatcell Solar Materials Pty Ltd公司的注册商标。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
在过去的十年中,染料敏化太阳能电池 (DSSC) 备受关注,因为此类非常规太阳能电池不仅性能出众,而且还具有低成本生产的潜力。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.