Merck
702188
Sigma-Aldrich
6-溴-1H-苯并咪唑
97%
别名:
6-溴-1H-苯并[d]咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
CAS号:
分子量:
197.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
32151613
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
130-134 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)