Merck
701246
Sigma-Aldrich
4-溴-3-硝基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3BrN2O2
CAS号:
分子量:
227.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
116-120 °C
官能团
bromo
nitrile
nitro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
InChI key
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)