Merck
700118
Sigma-Aldrich
5-氨基-1,3-二苯基吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H13N3
CAS号:
分子量:
235.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
128-132 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2
InChI 密鑰
SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)