Merck
700096
Sigma-Aldrich
4-氯喹唑啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5ClN2
CAS号:
分子量:
164.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
96-100 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Clc1ncnc2ccccc12
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8/h1-5H
InChI key
GVRRXASZZAKBMN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)