About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H48BF4P2Rh
CAS号:
分子量:
660.36
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
powder
官能团
phosphine
SMILES字符串
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC[C@H]2CC[C@H](CC)P2c3ccccc3P4[C@@H](CC)CC[C@@H]4CC
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m0.../s1
InChI key
DSYBEQKPSKLNMC-ZCTOJWETSA-N
应用
DuPhos和BPE配体:高效特权配体
用于催化:
用于催化:
- 通过Horner-Wadsworth-Emmons反应和不对称加氢制备隐霉素关键B单元前体
- 通过Heck反应,不对称氢化和环化步骤制备受约束的苯丙氨酸类似物
- α-(苄氧基氨基甲基)丙烯酸酯对映选择性加氢制备N-苄氧基-β-氨基酸Me酯
- 氟氨基酸作为强效大环HCV NS3蛋白酶抑制剂的合成子的制备
- 立体选择性制备三重同位素标记的Ser,Cys和Ala
- 由α-(氨甲基)丙烯酸酯的不对称加氢制备β-氨基酸
- α-伯、仲氨基酮的不对称加氢及(-)-丁胺和(-)-地诺帕明的不对称合成
法律信息
由Kanata Chemical Technologies Inc.许可销售,仅用于研究目的。这些化合物是根据E.I.du Pont de Nemours and Company的许可证生产和销售的,该许可证不包括在制药领域生产销售产品时使用这些化合物的权利。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3