Merck
697869
Sigma-Aldrich
2-氟吡啶-4-甲酸甲酯
97%
别名:
2-氟异烟酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6FNO2
CAS号:
分子量:
155.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.488
密度
1.251 g/mL at 25 °C
官能基
ester
fluoro
SMILES 字串
COC(=O)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
MTZKFHSYUSUUIU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F
閃點(°C)
93.3 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)