Merck
696501
Sigma-Aldrich
氯[1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基]金(I)
95%
别名:
1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基氯化金(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24AuClN2
分子量:
536.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
powder
反应适用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes
设计全新的金属催化络合物时,N-杂环卡宾配体(NHCs)是绝佳选择。这些催化剂具有空气和水分稳定性,可作为前体用于合成更多空气敏感复合物。