Merck
691593
Sigma-Aldrich
磷化铁,Fe 3 P
99.5% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe3P
CAS号:
分子量:
198.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.5% trace metals basis
形狀
powder
粒徑
−200 mesh
SMILES 字串
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
InChI 密鑰
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3