About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClNO
CAS号:
分子量:
141.56
Beilstein:
7986625
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
等级
technical
方案
≥90%
≥90.0% (GC)
表单
lumps
官能团
aldehyde
chloro
SMILES字符串
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI key
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C