Merck
687448
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-溴哌啶
97%
别名:
1,1-Dimethylethyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, 4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Bromo-1-piperidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18BrNO2
分子量:
264.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4905
bp
100-118 °C/0.5 mmHg
密度
1.3403 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)CC1
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
KZBWIYHDNQHMET-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup