Merck
684155
Sigma-Aldrich
2,4,5-三氟苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5F3O2
分子量:
190.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
121-125 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-3-7(11)6(10)1-4(5)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)