Merck
683736
Sigma-Aldrich
3-氨基-4-甲氧基苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO3
CAS号:
分子量:
181.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
82-87 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)