About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2MgBr
CAS号:
分子量:
271.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.979 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
其他说明
储存温度低于 25°C 可能形成结晶镁盐。将容器移至温暖处不时温和搅拌可使固体重新溶解。
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 的产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
<-4.0 °F - closed cup
闪点(°C)
< -20 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter