About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H3F3IN
CAS号:
分子量:
297.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
92-99 °C
官能团
fluoro
iodo
nitrile
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
InChI key
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3