Merck
678848
Sigma-Aldrich
2-氨甲基-1,4-苯并二噁烷
97%
别名:
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-dioxin-2-yl)methylamine, 1,4-苯并二噁烷-2-甲胺, 2,3-二氢-1,4-苯并二氧-2-甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2
CAS号:
分子量:
165.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5594
bp
105-110 °C/3 mmHg
密度
1.1679 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
InChI 密鑰
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter