Merck
678708
Sigma-Aldrich
3-羟基金刚烷-1-羧酸
97%
别名:
1-羧基-3-金刚烷醇, 3-羟基-1-金刚烷甲酸, 3-羟基三环[3.3.1.13,7]癸烷-1-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16O3
CAS号:
分子量:
196.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
203-207 °C
SMILES 字串
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
InChI 密鑰
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3