Merck
678422
Sigma-Aldrich
6-氨基-3,4-二氢-1(2H)-萘酮
97%
别名:
6-氨基-1-四氢萘酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NO
CAS号:
分子量:
161.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
128-132 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3,11H2
InChI 密鑰
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)