Merck
674885
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-甲硫基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2S
CAS号:
分子量:
140.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.572
密度
1.007 g/mL at 25 °C
官能团
thioether
SMILES字符串
CSc1nccc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-3-4-7-6(8-5)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.9 °F - closed cup
闪点(°C)
104.4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)