Merck
674656
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-甲基-CBS-噁唑硼烷 溶液
1 M in THF
别名:
(R)-1-甲基,3,3-二苯基-四氢-吡咯并(1,2-c)(1,3,2)噁唑硼烷, (R)-四氢-1-甲基-3,3-二苯基-1H,3H-吡咯并[1,2-c][1,3,2]噁唑硼烷, (R)-3-甲基-CBS-氧杂硼啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20BNO
分子量:
277.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
光學活性
[α]22/D +76.8°, c = 1 in toluene
品質等級
濃度
1 M in THF
折射率
n20/D 1.4602
密度
0.942 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
CBS (Corey-Bakshi-Shibata) 噁唑硼烷催化剂已被用于前手性酮的非对称性还原。其他应用包括 α-羟基酸、α-氨基酸、C2 对称二茂铁二醇以及炔丙醇的对映选择性合成。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Stemmler, R.T.
Synlett, 997-997 (2007)
Singh, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Asymmetric Reduction. A Convenient Method for the Reduction of Alkynyl Ketones.
Kathlyn A. Parker et al.
The Journal of organic chemistry, 61(9), 3214-3217 (1996-05-03)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37, 1986-1986 (1998)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)