Merck
672289
Sigma-Aldrich
2,2-二苄基-1,3-丙二醇
≥97.0%
别名:
2,2-双(苯基甲基)-1,3-丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20O2
CAS号:
分子量:
256.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
mp
84-88 °C
SMILES 字串
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
InChI 密鑰
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2