Merck
670596
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-氨基)乙基]-O′-(2-羧乙基)聚乙二醇 5,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
51171641
NACRES:
NA.22
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)