Merck
668516
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-二甲基-2-丁胺
97%
别名:
(S)-3,3-二甲基-2-氨基丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
CAS号:
分子量:
101.19
Beilstein:
4652328
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp
-4 °C
密度
0.743 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(S)-(+)-3,3-二甲基-2-丁胺可用于制备:
  • 3′-{[(2S-3,3-二甲基丁-2-基]氨基甲酰基]-2,2′-联萘-3-羧酸甲酯
  • N,N-(S)-双(二苯基膦基)-3,3-二甲基-2-丁胺
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter