Merck
666718
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-辛醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
CAS号:
分子量:
130.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.426
bp
174-176 °C
密度
0.819 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCC[C@@H](O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter