Merck
665622
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)吡咯烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8F3N
分子量:
139.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.379
沸点
104-106 °C
密度
1.210 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)C1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2
InChI key
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
78.8 °F
闪点(°C)
26 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)