Merck
662844
Sigma-Aldrich
烯丙基环己烷
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16
CAS号:
分子量:
124.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
折射率
n20/D 1.450
沸点
148-149 °C/760 mmHg
密度
0.803 g/mL at 25 °C
官能团
allyl
SMILES字符串
C=CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2,9H,1,3-8H2
InChI key
KVOZXXSUSRZIKD-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
84.2 °F
闪点(°C)
29 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)