Merck
662135
Sigma-Aldrich
3-甲基-d3-L-组氨酸
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
1-Methyl-d3-L-histidine, 3-Methyl-d3-L-histidine (archaic), tau-Methyl-d3-L-histidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7D3H9N3O2
CAS号:
分子量:
173.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]20/D -24°, c = 2 in H2O
mp
~240 °C (dec.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[H][C@](N)(Cc1cn(cn1)C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3
InChI key
BRMWTNUJHUMWMS-FYFSCIFKSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)