Merck
658324
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-4-硝基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(OCH3)CHO
分子量:
181.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
120-124 °C
官能团
aldehyde
nitro
SMILES字符串
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
应用
结构单元,用于制备 5-芳基噁唑。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)