Merck
656976
Sigma-Aldrich
L-2-氨基己二酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
(S)-2-氨基己二酸-1-13C, L-高谷氨酸-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C(CH2)3CH(NH2)13CO2H
分子量:
162.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
solid
分子量
162.15 by atom % calculation
mp
203-205 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
N[C@@H](CCCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-JGTYJTGKSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)