Merck
656968
Sigma-Aldrich
L-苯丙氨酸-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 98% (CP), 99% (Chiral Purity)
别名:
苯丙氨酸-UL-13C,15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H513CH213CH(15NH2)13CO2H
分子量:
175.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
98% (CP)
99% (Chiral Purity)
表单
solid
旋光性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+10
SMILES字符串
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)