About This Item
线性分子式:
C6H3(NH2)2C≡N
CAS号:
分子量:
133.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
144-148 °C
官能团
nitrile
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1N)C#N
InChI
1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2
InChI key
VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3