Merck
651621
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-硝基苯硼酸
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7BN2O4
CAS号:
分子量:
181.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
mp
215-225 °C (dec.)
官能基
nitro
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)B(O)O
InChI
1S/C6H7BN2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H,8H2
InChI 密鑰
IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid is a synthetic building block used in metal-catalyzed Suzuki coupling reaction.
應用
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare difluoromethoxy-3-nitrobiphenyl-4-amine by coupling with 1-bromo-2-(difluoromethoxy)-benzene in the presence of a palladium catalyst.
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Design and optimization of benzimidazole-containing transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonists
Parks DJ, et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 233-247 (2011)