Merck
650846
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-苄氧基-2-丙醇
97%
别名:
(R)-1-O-苄基丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
166.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.510 (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>229.8 °F
閃點(°C)
> 109.9 °C